Learn More
Ratiolab™ Kryoboxen aus Polypropylen
Diese Behälter aus Polypropylen eignen sich für die Lagerung von Röhrchen bei niedrigen Temperaturen. Fisherbrand™ Kryoboxen aus Polypropylen eignen sich optimal für die Probenlagerung und den Probentransport.
5.41 € - 37.40 €
Spezifikation
Verschlusstyp Schnappdeckel
Material Polypropylen
Form Quadratisch
Max. Temperatur (metrisch) 121 °C
Min. Temperatur (metrisch) -90 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 20
Produktcode Marke Farbe Typ Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Typ Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15220799
Unterlagen ansehen
Ratiolab™
5220015
Schwarz Kryobox 52 mm
26.80 €
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15901641
Unterlagen ansehen
Ratiolab™
5120014
Blau Kryobox 52 mm
25.85 €
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10779344
Unterlagen ansehen
Ratiolab™
5220014
Blau Kryobox 52 mm
28.65 €
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15991631
Unterlagen ansehen
Ratiolab™
5120013
Grün Kryobox 52 mm
22.65 €
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10572443
Unterlagen ansehen
Ratiolab™
5220013
Grün Kryobox 52 mm
35.15 €
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15981631
Unterlagen ansehen
Ratiolab™
5120010
Naturfarben Kryobox 52 mm
25.95 €
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10563053
Unterlagen ansehen
Ratiolab™
5220010
Naturfarben Kryobox 52 mm
27.90 €
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10238380
Unterlagen ansehen
Ratiolab™
5120012
Rot Kryobox 52 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15838532
Unterlagen ansehen
Ratiolab™
5120012
Rot Kryobox 52 mm
22.65 €
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10604573
Unterlagen ansehen
Ratiolab™
5220012
Rot Kryobox 52 mm
28.65 €
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15108895
Unterlagen ansehen
Ratiolab™
5220011
Gelb Kryobox 52 mm
26.80 €
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10666341
Unterlagen ansehen
Ratiolab™
5120011
Gelb Kryobox 52 mm
21.53 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15828532
Unterlagen ansehen
Ratiolab™
5120011
Gelb Kryobox 52 mm
22.65 €
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15200799
Unterlagen ansehen
Ratiolab™
5220025
Schwarz Kryobox 75 mm
27.95 €
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10276532
Unterlagen ansehen
Ratiolab™
5220024
Blau Kryobox 75 mm
37.40 €
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10787834
Unterlagen ansehen
Ratiolab™
5220023
Grün Kryobox 75 mm
27.95 €
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15911641
Unterlagen ansehen
Ratiolab™
5120020
Naturfarben Kryobox 75 mm
27.40 €
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10042362
Unterlagen ansehen
Ratiolab™
5220020
Naturfarben Kryobox 75 mm
27.95 €
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10317692
Unterlagen ansehen
Ratiolab™
5220022
Rot Kryobox 75 mm
27.95 €
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10532453
Unterlagen ansehen
Ratiolab™
5220021
Gelb Kryobox 75 mm
27.95 €
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochqualitatives Polypropylen
  • In natur und anderen Farben lieferbar
  • Autoklavierbar li>
  • Temperaturbeständig von -90 bis +121 °C
  • 81 Stellen, 9 x 9 Raster, numerisch codiert
  • Robustes Scharnier mit sicherem Schnappdeckel
  • Stapelbar für einen sicheren Transport
  • Ablauflöcher am Boden für Tauflüssigkeiten
Spezifikation
Spezifikation
Schnappdeckel
Quadratisch
-90 °C
133 mm
Polypropylen
121 °C
5/Packung
133 mm