Learn More
Ratiolab™ Kryoboxen aus Polypropylen
Artikelnummer. 10604573
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Naturfarben
Rot
Schwarz
Typ:
Kryobox
Höhe (metrisch):
52 mm
75 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10604573
Marke: Ratiolab™ 5220012
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Behälter aus Polypropylen eignen sich für die Lagerung von Röhrchen bei niedrigen Temperaturen. Fisherbrand™ Kryoboxen aus Polypropylen eignen sich optimal für die Probenlagerung und den Probentransport.
  • Hochqualitatives Polypropylen
  • In natur und anderen Farben lieferbar
  • Autoklavierbar
  • Temperaturbeständig von -90 bis +121°C
  • 81 Stellen, 9 x 9 Raster, numerisch codiert
  • Robustes Scharnier mit sicherem Schnappdeckel
  • Stapelbar für einen sicheren Transport
  • Ablauflöcher am Boden für Tauflüssigkeiten
  • Ohne Rastereinsätze
Spezifikation
Verschlusstyp Schnappdeckel
Farbe Rot
Material Polypropylen
Form Quadratisch
Typ Kryobox
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicherer Transport
Max. Temperatur (metrisch) 121 °C
Min. Temperatur (metrisch) -90 °C
Menge 5/Packung
Länge (metrisch) 133 mm
Breite (metrisch) 133 mm
Höhe (metrisch) 52 mm