Learn More
Ratiolab™ Kryoboxen aus Polypropylen
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Naturfarben
Rot
Schwarz
Typ:
Kryobox
Höhe (metrisch):
52 mm
75 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Hochqualitatives Polypropylen
- In natur und anderen Farben lieferbar
- Autoklavierbar li>
- Temperaturbeständig von -90 bis +121°C
- 81 Stellen, 9 x 9 Raster, numerisch codiert
- Robustes Scharnier mit sicherem Schnappdeckel
- Stapelbar für einen sicheren Transport
- Ablauflöcher am Boden für Tauflüssigkeiten
- Herausnehmbare Rastereinlagen
- Kryoboxen können durch Herausnahme der Rastereinlagen auch für größere Gefäße verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlusstyp | Schnappdeckel |
| Farbe | Naturfarben |
| Material | Polypropylen |
| Form | Quadratisch |
| Typ | Kryobox |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Kryoröhrchen 1,2 bis 2 ml |
| Aufnahmevermögen | 1,2 bis 2 ml Kryoröhrchen |
| Max. Temperatur (metrisch) | 121 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | -90 °C |
| Menge | 5/Packung |
| Mehr anzeigen |