Learn More
BRAND™ Polypropylen-Zentrifugenröhrchen
Aus besonders klarem Polypropylen. BRAND™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen halten Drehzahlen bis 3000 RZB stand. Graduierung und CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE. Als nicht-sterile und durch Röntgenstrahlung sterilisierte Ausführung mit 15 ml oder 50 ml Fassungsvermögen und mit oder ohne Sockel lieferbar. Mit Schraubverschlüssen aus Polyethylen mit Dichtkonus.
Marke: BRAND™ 114817
363.40 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen mit hoher Durchsichtigkeit
- Widerstandsfähig gegen RZB bis 3000.
- Graduiert
- Nicht steril oder durch Gammastrahlung sterilisiert, mit einem Fassungsvermögen von 15 ml oder 50 ml und mit oder ohne Basis erhältlich.
- Mit Schraubverschluss aus Polyethylen und Dichtungskonus.
- E-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE.
Spezifikation
15 ml | |
Ohne Base | |
120 mm | |
Schraube | |
Ja | |
3000 × g |
Polypropylen | |
Unsteril | |
Konisch | |
17 mm | |
Zentrifugenröhrchen |