Learn More
Cole-Parmer™ Wassersiphon
Alle Pumpen sind mit PVC-Fass und -Schlauch ausgestattet.Das Wassersiphon-Modell 70607-00 enthält einen 60 in. großenPVC-Auslassschlauch, der für Ihre Anwendung zugeschnitten werden kann.
Marke:  Cole-Parmer™ 70607-00
Artikelnummer. 15415614
  • 63.70 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Handbetrieben
  • Tragbar und selbstaufbereitend
  • Mit einem 60 in.-Schlauchanschluss –zuschneidbar für Ihre Anwendung
Spezifikation
Spezifikation
Water Siphon
Schlauchlänge, Auslass 152,4 cm
9 Hübe/l
Schlauchauslass 1,4 cm
Anwendungen für Wassersiphons
Handbetriebene Wassersiphon-/Fasspumpe, 9 Hübe/l
PVC-Zylinder, Welle und Schlauch
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Wassersiphon > Wasser- und Chemiesiphon-/Fasspumpe; Durchflussrate:9 Hübe/l; umfasst:PVC-Zylinder, Welle und Schlauch