Learn More
BRAND™ Polypropylen-Zentrifugenröhrchen
Aus besonders klarem Polypropylen. BRAND™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen halten Drehzahlen bis 3000 RZB stand. Graduierung und CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE. Als nicht-sterile und durch Röntgenstrahlung sterilisierte Ausführung mit 15 ml oder 50 ml Fassungsvermögen und mit oder ohne Sockel lieferbar. Mit Schraubverschlüssen aus Polyethylen mit Dichtkonus.
169.00 € - 600.00 €
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Bodenform | Konisch |
Verschlusstyp | Schraube |
Graduated | Ja |
Max. RZB | 3000 × g |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Sterilität | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Sterilität | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10131921
|
BRAND™
114823 |
50 ml | Steril | Base |
275.00 €
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
10106561
|
BRAND™
114817 |
15 ml | Unsteril | Ohne Base |
447.00 €
750 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10345521
|
BRAND™
114818 |
15 ml | Steril | Ohne Base |
600.00 €
750 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10420873
|
BRAND™
114820 |
50 ml | Unsteril | Ohne Base |
169.00 €
300 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10420602
|
BRAND™
114821 |
50 ml | Steril | Ohne Base |
236.00 €
300 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
10350192
|
BRAND™
114822 |
50 ml | Unsteril | Base |
192.00 €
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen mit hoher Durchsichtigkeit
- Widerstandsfähig gegen RZB bis 3000.
- Graduiert
- Nicht steril oder durch Gammastrahlung sterilisiert, mit einem Fassungsvermögen von 15 ml oder 50 ml und mit oder ohne Basis erhältlich.
- Mit Schraubverschluss aus Polyethylen und Dichtungskonus.
- E-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE.
Spezifikation
Polypropylen | |
Schraube | |
3000 × g |
Konisch | |
Ja |