Learn More
Kinematica™ Antriebseinheit für Polymix™ PX-MFC 90 D Labormühle
Polymix™ MFC 90 D verfügt über einfach zu ändernde Mahlaufsätze und Siebe, die das Spektrum der zu verarbeitenden Proben erweitern. Einfache Handhabung, hohe Anwendersicherheit und effiziente Mahlergebnisse sind nur einige der Vorteile dieser Mühle.
Marke:  Kinematica™ 35010031
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11900359
  • 8500.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Polymix™ MFC 90 D verfügt über einfach zu ändernde Mahlaufsätze und Siebe, die das Spektrum der zu verarbeitenden Proben erweitern.Einfache Handhabung, hohe Anwendersicherheit und effiziente Mahlergebnisse sind nur einige der Vorteile dieser Mühle.
  • Arbeitsvolumen ca. 300 ml (Volumen des Trichters)
  • 600W hochfrequenter 3 Phasenmotor mit Drehzahlregelung von 50 1/min bis 6 ,000 1/min
  • Integrierter Überhitzungs-, Überlast- und Blockierschutz
  • Sicherheitsschalter für automatische Abschaltung
  • Energieeinsparung durch automatischen Standby-Modus
  • Hammerschleifen oder Messerschleifaufsatz
  • Siebe in verschiedenen Maschengrößen von 0.2 mm bis 6 mm. Geeignet für alle Trockenmahlen im Labor, einschließlich Trockenmahlen von getrockneten, nicht fetthaltigen, stringenden und duktilen Produkten wie Holz, Rinde, Wurzeln, Blätter, Stroh, Kork usw. und getrockneten, nicht fetthaltigen, harten und spröden Materialien wie Getreide, Getreide, Malz, roher und geröstetem Kaffee, Bohnen, Hafer, Nussschalen, Bernstein, Mörtel usw.
Spezifikation
Spezifikation
Mahlwerk mit Klingen
325 x 251 x 480 mm
480 mm
IP 20
EU-Stecker
1000 W
251 mm
IEC/EN 61000-6-2/EN 61000-6-3, IEC/EN 61010-2-51
230 V/EU, 50 Hz, 1.000 W Motoreingangsleistung
50/60 Hz
325 mm
230 V
12 kg
Videos
  • Kinematica Polymix blade impact grinder PX-MFC 90 D
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Kinematica Polymix blade impact grinder PX-MFC 90 D
    Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Name des Produkts
    Kinematica™ Antriebseinheit für Polymix™ PX-MFC 90 D Labormühle > EU-Gerätekabel; Schneidausrüstung