Learn More
RETSCH MM 400 Mischermühlen: Mahlbecher
Für den Gebrauch mit MM 400-Schwingmühlen
Marke:  RETSCH 01.462.0213
734.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15739089
  • 936.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verschiedene Größen und Materialien
Spezifikation
Spezifikation
Mahlbecher
25 ml
Ideal für auslaufsicheres Mahlen
Edelstahl
0.33 oz.
0.84 oz.
Schraubverschluss
MM 400 Schwingmühle
6 mm
10 ml
Name des Produkts
RETSCH MM 400 Mischermühlen: Mahlbecher > Mahlbecher, SS-Schraubverschluss, 25 ml