Learn More
RETSCH ZM200 Ultra Zentrifugalmühle: Ringsiebe
Edelstahlsiebe für die Verwendung mit ZM200 Ultrazentrifugalmühle
Marke: RETSCH 03.647.0237
182.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Typ: Ringsieb, Trapezlochung 1,00mmSpezifikation
Ringsieb | |
Edelstahl | |
Trapezförmiges Loch |
ZM200 Ultra-Zentrifugalmühle | |
1,0 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH ZM200 Ultra Zentrifugalmühle: Ringsiebe > Ringsieb; Trapezoidlöcher; 1,00 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur