Learn More
Brady™ TP-10 RD/WT 75 MM X 500 MT
Visual barricading provides fast on-the-spot warning of potential dangers. The non-adhesive Danger Striped Ribbon can be used for temporary outdoor or permanent indoor applications. This tape can be tied, stapled or nailed to posts, fences or metal barricades.
Marke:  Brady™ 291426
Artikelnummer. 11701086
  • 53.95 € / 1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Parkzubehör, Verkehrszubehö
  • Absperrband, gestreift
Spezifikation
Spezifikation
BARRICADE TAPE 75MMX500M RED/WHT
500 m x 75 mm
1000.7 ft.
Je 1
2.95 in.
Weiß
Gestreifte Bänder
Gestreiftes Barrikadeband – Rot/Weiß
Temporärer Außen- oder permanenter Innenbereich
500 m
0,03 mm
75,00 mm
HDPE
Name des Produkts
Brady™ TP-10 RD/WT 75 MM X 500 MT > Material:Polyethylen