Beschreibung
- 0.3 ml
- Mikroeinsatz
- 40 X 6 mm
- Durchsichtig
- Glas
- 11. hydrolytische Klasse
- 15 Mm Spitze
Spezifikation
Mikroeinsatz | |
6 mm | |
0.5 ml | |
<9 μl | |
40 mm |
Durchsichtig | |
Glas | |
Mikroprobenahme | |
Konischer Boden | |
10 x 100 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikroeinsatz, Klarglas, für Schraubhalsfläschchen mit 13 -425 Gewinde > Konisch ,0,5 ml-Volumen, <9 μl Restvolumen ,40 mm Höhe
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur