Learn More
Polyethylenglykol 8,000, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Polyethylene glycol is used in the modification of therapeutic proteins and peptides to enhance its solubility. It is also used in the fabrication of bioactive and immuno isolating barriers for encapsulation of cells. In gas chromatography, it is used as a polar stationary phase. It is used as mold release agent and lubricant in fabricating elastomers. As a dispersant, it is used in toothpastes. It finds application in blood banking as a potentiator, which is used to detect antigens and antibodies. In pharmaceutical industry, it is used as tablet and capsule lubricant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Polyethylene glycol 8,000 |
Farbe | Weiß |
pH | 5 bis 7 |
Physikalische Form | Pulver |
Schmelzpunkt | 55°C to 63°C |
Merck Index | 14,7568 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and aromatic hydrocarbons. Slightly soluble in aliphatic hydrocarbons and organic solvents. |
Menge | 2 kg |
Geruch | Geruchsneutral |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N12K003 | Analysenzertifikat | 11/03/2025 | 043443.A9,043443.22,043443.A3,043443.36 |
U12K036 | Analysenzertifikat | 13/01/2025 | 043443.A9,043443.22,043443.A3,043443.36 |
U08K036 | Analysenzertifikat | 29/08/2024 | 043443.A9,043443.22,043443.A3,043443.36 |
U08K022 | Analysenzertifikat | 29/08/2024 | 043443.A9,043443.22,043443.A3,043443.36 |
U08K023 | Analysenzertifikat | 29/08/2024 | 043443.A9,043443.22,043443.A3,043443.36 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%