Learn More
Polyethylenglykol 8,000, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11385747
Polyethylenglykol 8,000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11385747
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Artikelnummer. 11385747
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043443.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Polyethylene glycol is used in the modification of therapeutic proteins and peptides to enhance its solubility. It is also used in the fabrication of bioactive and immuno isolating barriers for encapsulation of cells. In gas chromatography, it is used as a polar stationary phase. It is used as mold release agent and lubricant in fabricating elastomers. As a dispersant, it is used in toothpastes. It finds application in blood banking as a potentiator, which is used to detect antigens and antibodies. In pharmaceutical industry, it is used as tablet and capsule lubricant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25322-68-3
Summenformel (C2H4O)n
Molekulargewicht (g/mol) 62.07
MDL-Nummer MFCD01779601
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG 8000
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyethylene glycol 8,000
Farbe Weiß
pH 5 bis 7
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt 55°C to 63°C
Merck Index 14,7568
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and aromatic hydrocarbons. Slightly soluble in aliphatic hydrocarbons and organic solvents.
Menge 500 g
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN12K003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2025 Catalog Number043443.A9,043443.22,043443.A3,043443.36
ChargennummerU12K036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2025 Catalog Number043443.A9,043443.22,043443.A3,043443.36
ChargennummerU08K036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2024 Catalog Number043443.A9,043443.22,043443.A3,043443.36
ChargennummerU08K022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2024 Catalog Number043443.A9,043443.22,043443.A3,043443.36
ChargennummerU08K023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2024 Catalog Number043443.A9,043443.22,043443.A3,043443.36
Name des Produkts
Polyethylenglykol 8,000, Thermo Scientific Chemicals >