Learn More
Polyethylenglykol 8,000, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11355747
Polyethylenglykol 8,000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355747
10 kg
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Artikelnummer. 11355747
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043443.A9
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Polyethylene glycol is used in the modification of therapeutic proteins and peptides to enhance its solubility. It is also used in the fabrication of bioactive and immuno isolating barriers for encapsulation of cells. In gas chromatography, it is used as a polar stationary phase. It is used as mold release agent and lubricant in fabricating elastomers. As a dispersant, it is used in toothpastes. It finds application in blood banking as a potentiator, which is used to detect antigens and antibodies. In pharmaceutical industry, it is used as tablet and capsule lubricant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25322-68-3
Summenformel (C2H4O)n
Molekulargewicht (g/mol) 62.07
MDL-Nummer MFCD01779601
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG 8000
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spécification
Chemischer Name oder Material Polyethylene glycol 8,000
Farbe Weiß
pH 5 bis 7
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt 55°C to 63°C
Merck Index 14,7568
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and aromatic hydrocarbons. Slightly soluble in aliphatic hydrocarbons and organic solvents.
Menge 10 kg
Geruch Geruchsneutral
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Polyethylenglykol 8,000, Thermo Scientific Chemicals >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis