Learn More
Buerkle™ Polyethylen-Stöpsel
Hergestellt aus Polyethylen für Festigkeit, Haltbarkeit und Flexibilität. Buerkle™ Polyethylenstopfen sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich.
0.60 € - 5.95 €
Spezifikation
Farbe Weiß, Rot
Material Polyethylen
Produkttyp Propfen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Lebensmittel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Standard-Konusverbindung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Standard-Konusverbindung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11888172
Unterlagen ansehen
Buerkle™
9760-1926
19/26
1.45 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15445574
Unterlagen ansehen
Buerkle™
9760-2932
29/32
5.95 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11888182
Unterlagen ansehen
Buerkle™
9760-3435
34/35
3.25 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15376438
Unterlagen ansehen
Buerkle™
9760-1423
14/23
1.25 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11878182
Unterlagen ansehen
Buerkle™
9760-4045
45/40
3.80 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15337378
Unterlagen ansehen
Buerkle™
9760-2429
24/29
5.85 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15405574
Unterlagen ansehen
Buerkle™
9760-1019
10/19
1.05 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15435574
Unterlagen ansehen
Buerkle™
9760-1221
12/21
1.30 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15415574
Unterlagen ansehen
Buerkle™
9760-0716
7/16
0.60 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohlstopfen ermöglicht die Verwendung von Röhrchen oder Trichtern
  • Dichtringe sorgen für eine dichte Abdichtung
  • Für Lebensmittel geeignet
  • Die achteckige Form erleichtert das Öffnen
  • Polyethylen bietet eine gute chemische Beständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Weiß, Rot
Polyethylen
Propfen
Für Lebensmittel
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Polyethylen-Stöpsel