Learn More
Buerkle™ Polyethylen-Stöpsel
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
7/16
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hohlstopfen ermöglicht die Verwendung von Röhrchen oder Trichtern
- Dichtringe sorgen für eine dichte Abdichtung
- Für Lebensmittel geeignet
- Die achteckige Form erleichtert das Öffnen
- Polyethylen bietet eine gute chemische Beständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lebensmittel |
| Standard-Konusverbindung | 29/32 |
| Farbe | Weiß, Rot |
| Diameter (Metric) Bottom | 25,8 mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 29 mm |
| Material | Polyethylen |
| Produkttyp | Propfen |