Learn More
Buerkle™ Polyethylen-Stöpsel
Artikelnummer. 15405574 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
7/16
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15405574
Marke: Buerkle™ 97601019
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus Polyethylen für Festigkeit, Haltbarkeit und Flexibilität. Buerkle™ Polyethylenstopfen sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich.
  • Hohlstopfen ermöglicht die Verwendung von Röhrchen oder Trichtern
  • Dichtringe sorgen für eine dichte Abdichtung
  • Für Lebensmittel geeignet
  • Die achteckige Form erleichtert das Öffnen
  • Polyethylen bietet eine gute chemische Beständigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Lebensmittel
Standard-Konusverbindung 10/19
Farbe Weiß, Rot
Diameter (Metric) Bottom 8,2 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 10 mm
Material Polyethylen
Produkttyp Propfen