Learn More
PMM2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Invitrogen PA566612
369.35 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Immunogen sequence: FEKVQEQLGND VVEKYDYVFP ENGLVAYKDG KLLCRQNIQS Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 93%, rat 93%.
The protein encoded by this gene catalyzes the isomerization of mannose 6-phosphate to mannose 1-phosphate, which is a precursor to GDP-mannose necessary for the synthesis of dolichol-P-oligosaccharides. Mutations in this gene have been shown to cause defects in glycoprotein biosynthesis, which manifests as carbohydrate-deficient glycoprotein syndrome type I.
Spezifikation
PMM2 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
PMM2 | |
AI585868; C86848; CDG1; CDG1a; CDGS; mannose-6-phosphate isomerase; phosphomannomutase 2; phosphomannose isomerase 1; PMI; PMI1; PMM 2; Pmm2 | |
Rabbit | |
Antigen affinity chromatography | |
RUO | |
5373 | |
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
Liquid |
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot | |
0.1 mg/mL | |
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
O15305 | |
PMM2 | |
Recombinant Human PMM2 | |
100 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
For Research Use Only