Learn More
Invitrogen™ Platinum™ II Hot-Start Green PCR Master Mix (2x)
Invitrogen™ Hot-Start Green PCR Master Mix für schnelle und einfache PCR
Marke: Invitrogen™ 14001013
309.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24357" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: 4 x 1,25 ml Platinum II Green PCR Master Mix (2X), 2 x 1,25 ml Platinum GC-Enhancer, 4 x 1,25 ml Wasser, nukleasefrei
Beschreibung
Invitrogen Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X), available in colorless and green formats, offers Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase premixed with Platinum II PCR buffer and dNTPs for convenient PCR setup. Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase is designed for universal primer annealing and fast, easy PCR with its unique combination of innovative buffer, high-performance engineered Taq DNA polymerase and leading hot-start technology. This master mix is provided with the optional Platinum GC Enhancer for specific amplification and improved yields of GC-rich targets.
Invitrogen™ Platinum™ Taq II Hot-Start-DNA-Polymerase wurde für das universelle Primer-Hybridisieren und schnelle, einfache PCR mit seiner einzigartigen Kombination aus innovativem Puffer, leistungsstarkem Taq und führender Heißstarttechnologie entwickelt.
- Innovativer Puffer — ermöglicht ein universelles Primer-Hybridisierungsprotokoll durch isostabilisierende Primer-Template-Duplexstrukturen
- Spezielles Taq — bietet schnelles Cycling und Toleranz gegenüber gängigen Inhibitoren
- Platin-Heißstart-Technologie — gewährleistet eine überragende Spezifität, Empfindlichkeit und Ausbeute und ermöglicht die Einrichtung von Reaktionen bei Raumtemperatur
- Optionaler grüner Puffer — reduziert Pipettierfehler bei direkter Gelbeladung
Zusätzlich:
- Antikörper-vermittelter Heißstart
- Universelles Protokoll zur Hybridisierung
- Inhibitor-Resistenz
Anwendungen:
- Genotypisierung
- PCR mit hohem Durchsatz
- GC-reiche Templates
- Schnelle PCR
- Amplifikation von Proben mit suboptimaler Reinheit
- Direkte PCR mit Blut
- PCR mit DNA, die aus FFPE-Proben extrahiert wurde
- Kolonie-PCR
- PCR aus bakteriellen 16S-rRNA-Genen
Spezifikation
• Platinum II Green PCR Master Mix (2X), 4 x 1,25 ml • Platinum GC-Enhancer, 2 x 1,25 ml • Wasser, nukleasefrei, 4 x 1,25 ml Lagerung bei -20 °C in einem Gefriergerät ohne Abtauautomatik. |
|
Hoch | |
Schnell oder standardmäßig | |
200 Reaktionen | |
Heißstart-PCR | |
1X | |
200 Reaktionen | |
SuperMix oder Master Mix | |
DNA |
Tube | |
PlatinumTM II Taq Hot-Start DNA-Polymerase | |
Hot Start PCR Master Mix | |
Dry Ice | |
2X | |
Integrierter Heißstart | |
3'-A | |
5 kb oder weniger | |
Green |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Forschungszwecke