Learn More
Invitrogen™ Platinum™ II Hot-Start Green PCR Master Mix (2x)
Artikelnummer. p-8449028 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1000 Reaktionen
200 Reaktionen
20 Reaktionen
50 reactions
50 Reaktionen
Farbe:
Colorless
Green
Packungsgröße:
1 Stück
1000 Reaktionen
200 Reaktionen
50 Reaktionen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15929082
Marke: Invitrogen™ 14001011
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
0,5 ml Platinum II PCR Master Mix (2x), 1,25 ml Platinum GC Enhancer, 1,25 ml Wasser, Nuklease-frei
Invitrogen™ Hot-Start Green PCR Master Mix für schnelle und einfache PCR
Invitrogen Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X), available in colorless and green formats, offers Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase premixed with Platinum II PCR buffer and dNTPs for convenient PCR setup. Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase is designed for universal primer annealing and fast, easy PCR with its unique combination of innovative buffer, high-performance engineered Taq DNA polymerase and leading hot-start technology. This master mix is provided with the optional Platinum GC Enhancer for specific amplification and improved yields of GC-rich targets.
Invitrogen™ Platinum™ Taq II Hot-Start-DNA-Polymerase wurde für das universelle Primer-Hybridisieren und schnelle, einfache PCR mit seiner einzigartigen Kombination aus innovativem Puffer, leistungsstarkem Taq und führender Heißstarttechnologie entwickelt.
  • Innovativer Puffer — ermöglicht ein universelles Primer-Hybridisierungsprotokoll durch isostabilisierende Primer-Template-Duplexstrukturen
  • Spezielles Taq — bietet schnelles Cycling und Toleranz gegenüber gängigen Inhibitoren
  • Platin-Heißstart-Technologie — gewährleistet eine überragende Spezifität, Empfindlichkeit und Ausbeute und ermöglicht die Einrichtung von Reaktionen bei Raumtemperatur
  • Optionaler grüner Puffer — reduziert Pipettierfehler bei direkter Gelbeladung
Zusätzlich:
  • Antikörper-vermittelter Heißstart
  • Universelles Protokoll zur Hybridisierung
  • Inhibitor-Resistenz
Anwendungen:
  • Genotypisierung
  • PCR mit hohem Durchsatz
  • GC-reiche Templates
  • Schnelle PCR
  • Amplifikation von Proben mit suboptimaler Reinheit
  • Direkte PCR mit Blut
  • PCR mit DNA, die aus FFPE-Proben extrahiert wurde
  • Kolonie-PCR
  • PCR aus bakteriellen 16S-rRNA-Genen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung PCR Mastermix, GC Enhancer, Wasser Aufbewahrung bei -20 °C
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Hoch
Reaktionsgeschwindigkeit 15 Sek./kb
Exonukleaseaktivität 5' bis 3'
Gelkompatibilität Direktes Laden möglich
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heißstart-PCR
Wiedergabetreue (vs. Taq) 1X
Hot-Start Integrierter Heißstart
Anzahl Reaktionen 20 Reaktionen
Überhang 3' A
Größe (Endprodukt) 5 kb or less
Farbe Green
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke