Learn More
Watson-Marlow Pumpsil platinvernetzte Silikonschläuche
Artikelnummer. 12496270
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,5 mm
0,8 mm
1.6 mm
4,8 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
Artikelnummer. 12496270
Marke: Watson-Marlow 913.AJ08.016
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Pumpsil ist ein platinvernetzter Silikonschlauch, der hauptsächlich für biopharmazeutische Einmalanwendungen, pH-Kontrolle und Medienzuführung bei der Fermentation verwendet wird.
  • Pumpsil wurde für die biopharmazeutische Industrie entwickelt und ist ein äußerst reiner Schlauch mit einer extrem glatten Innenfläche. Dadurch wird die Proteinbindung minimiert und eine hohe Reinheit im fertigen Produkt sichergestellt.
  • Häufige Einsatzgebiete von Pumpsil sind biopharmazeutische Single-Use-Anwendungen, pH-Kontrolle, Medienzuführung bei der Fermentation sowie genaue Dosierung, Förderung und Filtration. Lückenlose Rückverfolgbarkeit durch Lasergravur von Artikelnummer, Chargennummer und Verwendungsdatum. Vollständig dokumentierte Biokompatibilität und umfassendes Validierungspaket.
  • Leitfaden zur chemischen Kompatibilität
Bestellinformation
BoreSizeMetric
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 0,8 mm
Material Platinbehandeltes Silikon
Gesamtlänge (metrisch) 5 m
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Zur Verwendung mit For Pumpsil 13 peristaltic pump
Verpackungsmenge Je 1 x
Farbe Durchscheinend
Härte 60 (Shore A)
Maximaler Druck 14.5 psi
Max. Operating Temperature (English) 176° F
Max. Operating Temperature (Metric) 80° C
Produkttyp Pumpsil Tubing