Learn More
Thermo Scientific™ Hämatokrit-Festwinkelrotor
Sparen Sie Zeit bei Ihren klinischen Verarbeitungsanwendungen mit einem Festwinkelrotor, der speziell der Blutverarbeitung dient und so 24 Kapillartrennungen pro Durchlauf erreicht.
Marke: Thermo Scientific™ 75005733
1107.51 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Sparen Sie Zeit bei Ihren klinischen Verarbeitungsanwendungen mit dem Thermo Scientific™ Hämatokrit-Festwinkelrotor, der speziell der Blutverarbeitung dient und so 24 Kapillartrennungen pro Durchlauf erreicht.
Für Kapillartrennungen von roten Blutkörperchen. Mit Tabelle zur Auswertung der Ergebnisse.
Der sichere Auto-Lock-Rotorwechsel auf Knopfdruck in nur 3 Sekunden bietet:
- Einfaches Einsetzen und Entnehmen des Rotors
- Kein Werkzeug erforderlich
- Keine komplizierten Verfahren zum Rotorwechsel
- Freier Zugang zur Kammer für einfache Reinigung
- Schneller Wechsel zwischen Anwendungen von konischen Röhrchen zu Blutröhrchen und von Mikroröhrchen zu Mikrotiterplatten, und die Flexibilität zur Weiterentwicklung mit den sich wandelnden Anforderungen Ihres Labors.
Bestellinformationen:
Inklusive lineare Skala. Ersatzkapillaren (75000923), Dichtungssatz (75000964) und lineare Ersatzskala (75000938) sind gesondert erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter.
Spezifikation
Hämatokrit-Festwinkelrotor | |
24 Kapillarröhrchen | |
13.300 U/min | |
1559 | |
90° |
Festwinkelrotor | |
17.860 × g | |
85 mm | |
Thermo Scientific Sorvall ST 8, Megafuge 8 und Zentrifugen der Serie SL 8 |