Learn More
Kartell™ Schlauchverbinder, Y-Form, nicht konisch
Für den Einsatz mit Schlauchsystemen und Vakuumschläuchen vorgesehen.
9.40 € - 379.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Nicht konisches 'Y'-Schlauchverbindungsstück |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Erfüllt die Anforderungen der FDA. 90/128/CEE, 92/39/CEE und FDA 21 CFR 177.1520, CE und IVD |
Autoklavierbar | Ja |
Material | Polypropylen |
Form | Y-förmig |
Produktcode | Marke | Verpackungsmenge | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackungsmenge | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12543307
|
Kartell™
0052600 |
100/Packung | 14 mm |
379.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12080582
|
Kartell™
0046700 |
100/Packung | 10 mm |
290.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11914349
|
Kartell™
7046600 |
10/Packung | 8 mm |
43.15 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11944359
|
Kartell™
7046400 |
10/Packung | 4 mm |
9.40 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Aus Polypropylen
- Autoklavierbar
- Nominale Abmessungen
Compliance
Entsprechen den Richtlinien für Lebensmittel und Landwirtschaft
Spezifikation
Nicht konisches 'Y'-Schlauchverbindungsstück | |
Ja | |
Y-förmig |
Erfüllt die Anforderungen der FDA. 90/128/CEE, 92/39/CEE und FDA 21 CFR 177.1520, CE und IVD | |
Polypropylen |