Learn More
Kartell™ Schlauchverbinder, Y-Form, nicht konisch
Für den Einsatz mit Schlauchsystemen und Vakuumschläuchen vorgesehen.
Marke: Kartell™ 7046400
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Beschreibung
- Aus Polypropylen
- Autoklavierbar
- Nominale Abmessungen
Compliance
Entsprechen den Richtlinien für Lebensmittel und Landwirtschaft
Spezifikation
Nicht konisches 'Y'-Schlauchverbindungsstück | |
4 mm | |
Polypropylen | |
10/Packung | |
Y-förmig |
Erfüllt die Anforderungen der FDA. 90/128/CEE, 92/39/CEE und FDA 21 CFR 177.1520, CE und IVD | |
Ja | |
Eignet sich für sämtliche Schlauchsysteme und Vakuumschläuche; für Lebensmittel geeignet | |
2,0 mm Bohrung |