Learn More
Kartell™ Schlauchverbinder, Y-Form, nicht konisch
Für den Einsatz mit Schlauchsystemen und Vakuumschläuchen vorgesehen.
Marke:  Kartell™ 7046600
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01440kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11914349
  • 43.15 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 01-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Polypropylen
  • Autoklavierbar
  • Nominale Abmessungen
Compliance
Entsprechen den Richtlinien für Lebensmittel und Landwirtschaft
Spezifikation
Spezifikation
Nicht konisches 'Y'-Schlauchverbindungsstück
8 mm
Polypropylen
10/Packung
Y-förmig
Erfüllt die Anforderungen der FDA. 90/128/CEE, 92/39/CEE und FDA 21 CFR 177.1520, CE und IVD
Ja
Eignet sich für sämtliche Schlauchsysteme und Vakuumschläuche; für Lebensmittel geeignet
5,5mm Bohrung