Learn More
Kartell™ 4-Wege-Anschlussstücke aus Polypropylen
Für die Verwendung mit Kunststoff- oder Gummischläuchen.
36.30 € - 223.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE IVD |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Material | Polypropylen |
Form | 4-Wege |
Farbe | Naturfarben |
Produktcode | Marke | Anschlussgröße | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlussgröße | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12569756
|
Kartell™
7141200 |
4.6 mm-Öffnung | 10/Pckg |
36.30 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15598265
|
Kartell™
0141600 |
11.6 mm-Öffnung | 100/Pckg. |
223.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Robuste Form sorgt für Festigkeit
- Chemisch und thermisch beständig
Spezifikation
CE IVD | |
Polypropylen | |
Naturfarben |
Ja | |
4-Wege |