Learn More
Kartell™ 4-Wege-Anschlussstücke aus Polypropylen
Für die Verwendung mit Kunststoff- oder Gummischläuchen.
Marke: Kartell™ 7141200
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01800kg
Beschreibung
- Robuste Form sorgt für Festigkeit
- Chemisch und thermisch beständig
Spezifikation
CE IVD | |
Ja | |
10/Pckg | |
4-Wege |
8 mm | |
Polypropylen | |
4.6 mm-Öffnung | |
Naturfarben |