Learn More
Kartell™ 4-Wege-Anschlussstücke aus Polypropylen
Für die Verwendung mit Kunststoff- oder Gummischläuchen.
Marke:  Kartell™ 0141600
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15598265
  • 223.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 11-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Robuste Form sorgt für Festigkeit
  • Chemisch und thermisch beständig
Spezifikation
Spezifikation
CE IVD
Autoklavierbar
100/Pckg.
4-Wege-Kreuz
15 mm
Polypropylen
11.6 mm-Öffnung
Naturfarben