Learn More
Fisherbrand™ Einfache Glasplatten
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Enthält:
0.5 mm gebundene Spacer
0.75 mm gebundene Spacer
Verschweißte 1.5 mm-Distanzstücke
Verschweißte 2.0 mm-Distanzstücke
Packungsgröße:
2 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Einfache Glasplatte |
| Gelabmessungen | 100 x 100 mm |
| Enthält | 0.5 mm gebundene Spacer |