Learn More
pJTI™ R4 EXP CMV-TO EmGFP pA Vector
pJTI™ R4 EXP CMV-TO EmGFP pA Vektor
Marke:  Invitrogen A15005
Artikelnummer. 13406426
  • 283.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Der pJTI™ R4 Exp CMV-TO EmGFP pA-Vektor ist ein positiver Kontrollvektor für die Bewertung der Retargeting-Effizienz beim Retargeting einer parentalen Jump-In™ T-REx™ Zelllinie. Bei Ko-Transfektion mit dem Integrasevektor (pJTI™ R4 Int-Vektor, enthalten in den Jump-In™ Elternkits) und nach der Antibiotika-Auswahl kann das EmGFP mit Doxycyclin induzierbar exprimiert werden, und die erfolgreich retargierten Zellen fluoreszieren grün.
Stellen Sie den Erfolg Ihrer Jump-In™ T-REx™ Retargeting-Reaktionen sicher
Erfolgreiches Retargeting von Jump-In™ T-REx™ Elternzelllinien wie das Jump-In™ T-REx™ HEK293 Kit hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, wie z. B.:
  • Transfektionseffizienz
  • Zellkonfluenz
  • Auswahlsbedingungen für Antibiotika
  • Qualität und Konzentration von DNA
  • Verhältnis Retargeting-Vektor zum Integrase-Vektor
    Wir empfehlen dringend, eine positive Kontroll-Retargeting-Reaktion mit dem pJTI™ R4
    Exp CMV-TO EmGFP pA-Vektor in Ihr Jump-In™ Experiment sowie negative Kontrollen (keine Plasmid-DNA, kein Integrasevektor) aufzunehmen. Dadurch können Sie die Ergebnisse einfach visualisieren und die Retargeting-Bedingungen optimieren.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Induzierbar
    Tetracyclin
    Säugetier-Expressionsvektor
    Geneticin™ (G-418)
    Ampicillin (AMPR)
    100 μg
    Jump-In™
    Transfektion
    CMV/TO
    GFP (EmGFP)
    PJTI™ R4 EXP CMV-TO EmGFP pA Vektor (100 µg), bei -20 °C lagern
    GFP (EmGFP)
    Jump-In-Vektoren
    Entwicklung stabiler Zelllinien, gezielte Integration, Regulierte Expression
    Dokumentation
    Manuals
    Zertifikate
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer163385A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2023 Catalog NumberA15005
    Chargennummer153367A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/05/2022 Catalog NumberA15005
    Chargennummer147156A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog NumberA15005
    Chargennummer138156A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/05/2021 Catalog NumberA15005
    Chargennummer102282AD Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2021 Catalog NumberA15005
    Name des Produkts
    pJTI™ R4 EXP CMV-TO EmGFP pA Vector > 100 μg