Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ G-Kit für große Volumina
PIPETMAN™ G-Kit bietet zwei Pipetten zum Pipettieren großer Volumina von500 μl bis 10 ml.
Marke: Gilson™ F167920
469.08 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24294" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geringer Kraftaufwand für das Pipettieren
- Verbessert den Komfort und minimiert Verletzungen
- Langlebig
- Präzision
- Die Original-PIPETMAN™-Pipetten sind zuverlässig.
Spezifikation
Polypropylen | |
Kit für große Volumina | |
33,5 cm | |
5 cm |
Pipetman™ G | |
500 bis 10 ml | |
22 cm | |
0,6 kg |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ PIPETMAN™ G-Kit für große Volumina > Volumen: 500 μl bis 10 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur