Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ L mechanische Pipetten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12386152 Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Modell:
Gehäuse P20L
P1000L
P100L
P10L
P10 ml
P200L
P2L
P5000L
Volumen (metrisch):
0,2 bis 2 μl
1 bis 10 ml
100 bis 1000 μl
10 bis 100 μl
1 bis 10 μl
20 bis 200 μl
2 bis 20 μl
500 bis 5000 μL
Genauigkeit:
± 0.1, ± 0.1, ± 0.2 μl
± 30, ± 40, ± 60 μl
±0.024, ±0.025, ±0.027, ±0.03 μl
± 0.025, ± 0.075, ± 0.1 μl
± 0.35, ± 0.4, ± 0.8 μl
± 0.5, ± 0.8, ± 1.6 μl
± 12, ± 15, ± 30 μl
± 3, ± 4, ± 8 μl
Enthält:
Kein Spitzenausstoßer
Spitzenabwurf aus Kunststoff
Spitzenaustoßer aus rostfreiem Stahl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12386152
Marke: Gilson™ FA10007
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vereint die legendäre Robustheit des PIPETMAN Classic™ einem neu konstruierten Pipettenkörper sowie einem hochmodernen Innenmechanismus und gewährleistet dadurch außergewöhnlichen Komfort und Spitzengenauigkeit. Gilson™ PIPETMAN™ L Mechanische Pipetten sind in 8 einkanaligen Ausführungen erhältlich, die einen Volumenbereich von 0.2 μl bis 10 ml abdecken.
Die mechanische Pipette vereint die legendäre Robustheit des PIPETMAN™ Classic mit einem neu konstruierten Pipettenkörper sowie einem hochmodernen Innenmechanismus für außergewöhnlichen Komfort und Genauigkeit. Erhältlich in 8 Einkanal-Modellen für den Volumenbereich von 0.2μ l bis 10 ml.
  • Durch das neue Design des Handgriffs liegt die Pipette sehr natürlich in der Hand des Anwenders und ist für jede Handgröße perfekt geeignet
  • Die patentierte Volumensperre verhindert ein Verstellen des Volumens während des Pipettierens
  • Der Abwurfknopf des Spitzenabwerfers ist verstellbar, somit können sowohl Rechts- als auch Linkshänder die Spitzen komfortabel abwerfen
  • Der 2D-Identifizierungscode sorgt für einfache Rückverfolgbarkeit von Produktinformationen
  • Die neue Kolbeneinheit trägt zu extrem verbesserten Kräften beim Pipettieren und Spülen der Pipette bei
  • Der neu gestaltete Spitzenabwerfer und der neue interne Mechanismus reduzieren die Spitzenabwurfkräfte um 50 %
Bestellinformation
Trade-In-Programm lieferbar, weitere Einzelheiten erhalten Sie von Ihrem Fisher Scientific-Ansprechpartner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ± 12, ± 15, ± 30 μl
Verstellbarer Spitzenabstand Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Violett
Abgabegeschwindigkeit Anleitung
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit Für den Transport eines abgemessenen Flüssigkeitsvolumens
Grifftyp Ergonomisch
Material Polypropylen
Modell P5000L
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie Pipetman™ L
Programmierbar Nein
Sterilität Unsteril
Typ Mechanische Pipette
Volumen (metrisch) 500 bis 5000 μL
Fingerhandschuh Ergonomisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transport einer abgemessenen Flüssigkeitsmenge
Enthält Kein Spitzenausstoßer
Menge 1
Gewährleistung 1 Jahr
Länge (angloamerikanisch) 12,6 in.
Länge (metrisch) 32 cm
Breite (angloamerikanisch) 4,33 in.
Breite (metrisch) 11 cm
Höhe (angloamerikanisch) 1,77 in.
Höhe (metrisch) 4.5 cm
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität