Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Pipetten
Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Lachsfarben
Orange
Rot
Violett
Modell:
Gehäuse P1000G
P10 ml G
P1000G
P100G
P10G
P200G
P20G
P2G
P5000G
Volumen (metrisch):
0,2 bis 2 μl
1 bis 10 μl
1 bis 10 ml
100 bis 1000 μl
10 bis 100 μl
20 bis 200 μl
2 bis 20 μl
500 bis 5000 μL
Enthält:
Kein Ausstoßer
Spitzenabwurf aus Kunststoff
Spitzenaustoßer aus rostfreiem Stahl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Der Körper (Griff) aus PVDF minimiert die Erwärmung der Hand beim Pipettieren und ist beständig gegen aggressive Chemikalien
- Direkte Volumenablesung mit Dezimalziffern vermeidet Fehler bei der Volumeneinstellung
- Mit klassischem Spitzenabwerfer aus Metall oder Kunststoff lieferbar
- Der aufsteckbare Abwerfer passt genau auf den Körper der Pipette und verhindert das Verrutschen über einen längeren Zeitraum
- Neu gestaltete Dichtung, leichtere Abwurffedern und hochwertiges Kolbenfett ermöglichen eine Pipettierkraft von bis hinunter zu 2 N
- Qualitativ hochwertiges Kolbenfett
Modellspezifische Merkmale
- Die Modelle P2 und P10 verfügen über Spitzenabwerfer mit zwei Positionen für die Verwendung mit D10 (kurzen) und DL10 (langen) Spitzen
Bestellinformation
Trade-In-Programm verfügbar. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fisher Scientific Ansprechpartner vor Ort.
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ± 12, ± 15, ± 30 μl |
| Kompatible Spitzen | D5000 Spitze |
| Verstellbarer Spitzenabstand | Nein |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Violett |
| Abgabegeschwindigkeit | Anleitung |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Zur Verwendung mit | D-5000 Spitze |
| Grifftyp | Ergonomisch |
| Material | PVDF, Edelstahl |
| Mehr anzeigen |