Learn More
BRAND™ Pipettenspitzen, 2 bis 200 ul: Standard-Retention
Aus oleamid- und diHEMDA-freiem, hochreinem Polypropylen. BrandTech™ BRAND™ Pipettenspitzen mit 2 bis 200 μl. Die dünne Wandstärke der Standardausführung gewährleistet hohe Lichtdurchlässigkeit, leichten Abwurf und weniger Abfall. Graduierungen bei 20 und 100 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbestimmung. Alle ungeöffneten Packungen sind DNA-, RNase-, ATP- und endotoxinfrei.
Marke: BRAND™ 732028
17.76 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Das hochreine Polypropylen ist Oleamid- und diHEMDA-frei.
- Nicht steril
- Alle ungeöffneten Packungen sind frei von DNA, RNase, ATP und Endotoxinen.
- Hohe Lichtdurchlässigkeit, leichter Auswurf und wenig Abfall dank der dünnen Wände
- Graduierungen bei 20 und 100 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbeurteilung
- Erhältlich entweder in Großpackungen oder in praktischen, umweltfreundlichen Stapelgestellen
- Großpackungsspitzen sind gelb gefärbt
- Die Spitzen im Gestell sind farblos und befinden sich in einem gelb gefärbten Spitzentablett
Spezifikation
2 bis 200 μl | |
Gelb | |
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin | |
Universal | |
Gelb | |
Polypropylen |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Bulk | |
Großpackung, abgepackt in Beutel zu 10.000 Stück | |
Ja | |
20, 100 μl |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000013919 | Analysenzertifikat | 11/04/2025 | 732028 |
0000013930 | Analysenzertifikat | 04/04/2025 | 732028 |
0000013823 | Analysenzertifikat | 31/03/2025 | 732028 |
0000013582 | Analysenzertifikat | 07/02/2025 | 732028 |
0000011845 | Analysenzertifikat | 29/05/2024 | 732028 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%