Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Kunststoffgestelle zur Lagerung von Mikrotiterplatten
Mit Nunc Kunststofflagergestellen gewährleisten Sie, dass Proben bequem in Mikrotiterplatten, Deep-Well-Platten und Kryobank-Gestellen gelagert und sicher transportiert werden können.
Marke: Thermo Scientific™ 344280
426.50 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Nunc™ Lagergestellen aus Kunststoff können Proben bequem und sicher in Mikrotiterplatten, Deep-Well-Platten und CryoBank-Gestellen gelagert und transportiert werden. Diese Gestelle eignen sich ideal für die Lagerung von Genombibliotheken, DNA- und RNA-Bibliotheken und die Lagerung von Verbindungen für das Hochdurchsatz-Screening.
- Horizontales Design passt in Tiefkühlgeräte und -schränke und Inkubatoren
- Ein Verschlussclip hält die Platten sicher im Gestell
- Griffe oben und an den Seiten für einfachen Transport
- Sperrriegel zur Sicherung der Platten
- Griff für praktischen Transport
- Tiefkühlgerät bis zu -80°C.
- Nicht für den Einsatz in flüssigem/gasförmigem Stickstoff
Spezifikation
Gestell für Mikrotiterplatten | |
Grün | |
Polypropylen und Metall | |
Standardhöhe | |
25 cm | |
51 cm | |
14 cm | |
0,75 in. |
10 x 5 | |
Kryobank-Racks, Mikrotiterplatten | |
Rechteckig | |
9.88 x 20.13 x 5.5 Zoll (25 x 51 x 14 cm) | |
9.88 Zoll | |
20.13 Zoll | |
5,5 in. | |
2 cm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1412104 | Konformitätsbescheinigung | 10/10/2024 | 344280 |
1400453 | Konformitätsbescheinigung | 16/08/2024 | 344280 |
1396106 | Konformitätsbescheinigung | 25/01/2024 | 344280 |
1395616 | Konformitätsbescheinigung | 27/10/2023 | 344280 |
1390277 | Konformitätsbescheinigung | 01/09/2023 | 344280 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.