Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Reduzierstück, Hülse/Kern
Reduktion von Hülse auf Kern.
Marke: DWK Life Sciences 286542507
197.60 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Adapter dienen dem Verbinden von zwei Bauteilen mit unterschiedlicher NS-Größe.DURAN™ Reduzierstücke ermöglichen die Verbindung von einer kleineren Hülse auf einen größeren Kern.- Reduzierstücke ermöglichen die Verbindung von einer größeren Hülse auf einen kleineren Kern und so den Einsatz unterschiedlich großer Schliffbauteile
Spezifikation
10 St./Packung | |
Anschluss von zwei Komponenten mit Standard-Schliffmanschetten unterschiedlicher Größe | |
Sockel NS 14/23, Konus NS 14/23 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Reduzierstück, Hülse/Kern > Buchse NS 24/29, Kegel NS 14/23
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur