Learn More
BRAND™ Pipettenspitzen, 0,5 bis 5 ml
Präzisionsgeformt aus hochreinem, DiHEMDA- und oleamidfreiem, nativem Polypropylen. BrandTech™ BRAND™ Pipettenspitzen mit 0.5 bis 5 ml ermöglichen das Pipettieren aus engen Volumenmessgeräten. Die sauberen, hydrophoben Oberflächen gewährleisten eine geringere Probenrückhaltung sowie höhere Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.
Marke:  BRAND™ 702600
96.42 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10694721
  • 132.00 € / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus hochreinem Polypropylen, frei von Oleamid und DiHEMDA.
  • Die schlanke Form ermöglicht auch das Pipettieren aus engen Volumenmessgeräten wie z.B. Messkolben mit NS 12/21.
  • Geeignet für Transferpipette™ und Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE™ Mikroliter-Pipetten.
  • Die sauberen, hydrophoben Oberflächen gewährleisten eine geringere Probenrückhaltung sowie höhere Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.
  • Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar). 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.5 bis 5 ml
Colorless
16 cm
Bulk, Bagged
Bagged, 5 x 200 Tips
Nein
Autoclavable
DiHEMDA- and oleamide-free
Präzisionsgeformt
Polypropylen
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer0000013578 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2025 Catalog Number702600
Chargennummer0000013515 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2025 Catalog Number702600
Chargennummer0000013484 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2025 Catalog Number702600
Chargennummer0000013149 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/01/2025 Catalog Number702600
Chargennummer0000012881 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number702600
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    29
    Stunden
    14
    Minuten
    37
    Sekunden
    58
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    29
    Stunden
    14
    Minuten
    37
    Sekunden
    58
  • Mehrere Hersteller
    Liquid Handling mühelos meistern.
    Aktionscode: 24122
    Gültig bis zum2025-04-13
    Tage
    12
    Stunden
    14
    Minuten
    37
    Sekunden
    58
  • Mehrere Hersteller
    Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre Bedürfnisse
    Aktionscode: 24134
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    0
    Stunden
    9
    Minuten
    22
    Sekunden
    1
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Pipettenspitzen, 0,5 bis 5 ml > 5mL Tips; Pipet tips; Bulk; 5mL; 5 bags of 200 tips; 1000 tips; Vol.: 0.5-5mL