Learn More
Piperazin, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10605572
Piperazin, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10605572
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Artikelnummer. 10605572
Marke: Thermo Scientific Acros 131295000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-85-0
Summenformel C4H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 86.14
MDL-Nummer MFCD00005953
InChI-Schlüssel GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylenediamine, piperazin, 1,4-diazacyclohexane, hexahydropyrazine, piperazidine, antiren, 1,4-piperazine, diethyleneimine, eraverm, pipersolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 4837
ChEBI CHEBI:28568
IUPAC-Name Piperazin
SMILES C1CNCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piperazine
Namenshinweis anhydrous, 99%
Schmelzpunkt 107.0°C to 111.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 146.0°C to 148.0°C
Flammpunkt 65°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Beilstein 23,4
Fieser 04,392
Merck Index 15,7576
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol and glycols, soluble in alcohol, practically insoluble in diethyl ether
Formelmasse 86.14
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Physikalische Form Kristalline Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468272 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number131295000,131290100,131291000,131290025
ChargennummerA0466038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/09/2024 Catalog Number131290100,131295000,131291000,131290025
ChargennummerA0463680 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/06/2024 Catalog Number131290100,131295000,131291000,131290025
ChargennummerA0449990 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2024 Catalog Number131290100,131295000,131291000,131290025
ChargennummerA0438284 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2024 Catalog Number131290100,131295000,131291000,131290025
Name des Produkts
Piperazin, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals >