Learn More
Piperazin, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10115493
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-85-0
Summenformel C4H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 86.14
MDL-Nummer MFCD00005953
InChI-Schlüssel GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylenediamine, piperazin, 1,4-diazacyclohexane, hexahydropyrazine, piperazidine, antiren, 1,4-piperazine, diethyleneimine, eraverm, pipersol
PubChem CID 4837
ChEBI CHEBI:28568
IUPAC-Name Piperazin
SMILES C1CNCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piperazine
Namenshinweis anhydrous, 99%
Schmelzpunkt 107.0°C to 111.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 146.0°C to 148.0°C
Flammpunkt 65°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Plastikeimer
Menge 2.5 kg
Beilstein 23,4
Fieser 04,392
Merck Index 15,7576
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol and glycols, soluble in alcohol, practically insoluble in diethyl ether
Formelmasse 86.14
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Physikalische Form Kristalline Flocken