Learn More
OHAUS™ Pioneer™ Semi-Micro
OHAUS™ Pioneer™ Semi-Micro PX5 bietet hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit für Labor-, Industrie- und Ausbildungsanwendungen. Die PX5 ist preisgünstig, intuitiv gestaltet und verfügt über ein zweizeiliges Display für zusätzliche Informationen sowie USB- und RS232-Anschlussmöglichkeiten für einfache Kommunikation.
3580.00 € - 4160.00 €
Spezifikation
Kalibrierung | InCal™ - Halbautomatisch |
---|---|
Anschlusstyp | RS232 und USB-Gerät (im Lieferumfang enthalten); GLP/GMP-Datenausgabe mit Echtzeituhr (außer US-Version) |
Displaytyp | Beleuchtete LCD-Anzeige, zweite Zeile für zusätzliche Informationen oder Hinweise (Punktmatrix) |
Sprachen | Englisch (US), Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch (MX), Polnisch, Spanisch |
Linearität | 0,000100 g |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15988606
|
OHAUS™
30485340 |
PX85 |
3735.00 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15948606
|
OHAUS™
30478196 |
PX125D |
3580.00 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15958606
|
OHAUS™
30478197 |
PX225D |
4000.00 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15968606
|
OHAUS™
30480168 |
PX125DM |
3880.00 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15978606
|
OHAUS™
30480169 |
PX225DM |
4160.00 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15998606
|
OHAUS™
30485341 |
PX85M |
4025.00 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Die PX5 bietet zu einem günstigen Preis hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit für wichtige Wägeanwendungen in Labor-, Industrie- und Bildungseinrichtungen.
- Ein unteres Gehäuse aus Gussmetall, eine Unterschale sowie eine Wägeschale aus Edelstahl machen die PX5 zu einem robusten Gerät, dass für den vielseitigen, langfristigen Einsatz dient.
- Die PX5 verfügt über ein zweizeiliges Display für zusätzliche Informationen oder Anleitungen, eine statische Entnahmeleiste für eine praktische Erdung sowie USB- und RS232-Konnektivität für eine einfache Kommunikation.
Spezifikation
InCal™ - Halbautomatisch | |
Beleuchtete LCD-Anzeige, zweite Zeile für zusätzliche Informationen oder Hinweise (Punktmatrix) | |
0,000100 g | |
50 g, OIML E2 oder ASTM CL 1 | |
321 x 209 x 309 mm |
RS232 und USB-Gerät (im Lieferumfang enthalten); GLP/GMP-Datenausgabe mit Echtzeituhr (außer US-Version) | |
Englisch (US), Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch (MX), Polnisch, Spanisch | |
10.000 s | |
Karat, Zoll, Korn, Gramm, Hongkong Tael, Kilogramm, Mesghal, Milligramm, Momme, Newton, Unze, Ounce Troy, Pennyweight, Pfund, Singapur Tael, Taiwan Tael, Tical, Tola |