Learn More
OHAUS™ Pioneer™ Semi-Micro
Artikelnummer. 15968606 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Modell:
PX125D
PX125DM
PX225D
PX225DM
PX85
PX85M
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. 15968606
Marke: OHAUS™ 30480168
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
OHAUS™ Pioneer™ Semi-Micro PX5 bietet hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit für Labor-, Industrie- und Ausbildungsanwendungen. Die PX5 ist preisgünstig, intuitiv gestaltet und verfügt über ein zweizeiliges Display für zusätzliche Informationen sowie USB- und RS232-Anschlussmöglichkeiten für einfache Kommunikation.
  • Die PX5 bietet zu einem günstigen Preis hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit für wichtige Wägeanwendungen in Labor-, Industrie- und Bildungseinrichtungen.
  • Ein unteres Gehäuse aus Gussmetall, eine Unterschale sowie eine Wägeschale aus Edelstahl machen die PX5 zu einem robusten Gerät, dass für den vielseitigen, langfristigen Einsatz dient.
  • Die PX5 verfügt über ein zweizeiliges Display für zusätzliche Informationen oder Anleitungen, eine statische Entnahmeleiste für eine praktische Erdung sowie USB- und RS232-Konnektivität für eine einfache Kommunikation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung InCal™ - Halbautomatisch
Anschlusstyp RS232 und USB-Gerät (im Lieferumfang enthalten); GLP/GMP-Datenausgabe mit Echtzeituhr (außer US-Version)
Fassungsvermögen 52,00, 120,00 g
Displaytyp Beleuchtete LCD-Anzeige, zweite Zeile für zusätzliche Informationen oder Hinweise (Punktmatrix)
Lesbarkeit 0,010000, 0,100000 mg
Sprachen Englisch (US), Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch (MX), Polnisch, Spanisch
Linearität 0,000100 g
Modell PX125DM
Wiederholgenauigkeit 0,020000 mg, 0,100000 mg
Stabilisierungszeit 10.000 s
Testlast 50 g, OIML E2 oder ASTM CL 1
Wägemodi Karat, Zoll, Korn, Gramm, Hongkong Tael, Kilogramm, Mesghal, Milligramm, Momme, Newton, Unze, Ounce Troy, Pennyweight, Pfund, Singapur Tael, Taiwan Tael, Tical, Tola
Abmessungen (L x B x H) 321 x 209 x 309 mm
Gewicht (metrisch) 5,000 kg