Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Universal-Nuklease für die Zelllyse
Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, die einen vollständigen Verdau von Nukleinsäuren erfordern; in Verbindung mit Zelllysepuffern verwendbar.
Marke:  Thermo Scientific™ 88702
589.64 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12391963
  • 702.00 € / 100 K-Einheiten
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Universal Nuclease for Cell Lysis ist hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, bei denen eine vollständige Verdauung von Nukleinsäuren erforderlich ist. Sie kann zudem in Verbindung mit Zelllysepuffern verwendet werden.
Pierce Universal-Nuklease für die Zelllyse ist eine gentechnisch hergestellte Endonuklease aus Serratia marcescens. Das Enzym wird aus E. coli synthetisiert und aufgereinigt und besteht aus zwei identischen 30 kDa-Untereinheiten mit zwei kritischen Disulfidbindungen. Diese wahllose Endonuklease degradiert einsträngige, doppelsträngige, lineare und zirkuläre DNA und RNA und ist über einen breiten Temperatur- und pH-Bereich wirksam. Dieses Enzym hat eine sehr hohe spezifische Aktivität (100-fach größer als DNase I) und besitzt im Vergleich zu anderen Nukleasen eine höhere thermische Stabilität. Pierce Universal-Nuklease ist ein ≥ 99 % reines Enzym, enthält keine messbare Proteaseaktivität und wird in einer Konzentration von 250 U/μl geliefert. Bezüglich der Zelllyse ist Pierce Universelle Nuklease genauso leistungsfähig wie Benzonase™ Nuklease von EMD Merck™.
Leistungsmerkmale:
  • Breites Spektrum – degradiert alle Formen von DNA und RNA
  • Höchste Qualität – die Nuklease ist gemäß Tests mit SDS-PAGE zu mindestens 99 % rein
  • Robuste Aktivität – 100-fach höhere spezifische Aktivität als DNase I
  • Vielseitig – kann mit einer Vielzahl von Zelllysereagenzien verwendet werden
Empfohlen für:
Zur Verwendung mit B-PER, Y-PER oder anderen kommerziellen oder selbst hergestellten-Zelllysereagenzien und/oder zum mechanischen Aufbrechen, um die Viskosität in Proteinextrakten zu verringern; Entfernen von DNA und RNA aus rekombinanten Proteinpräparaten vor der nachfolgenden Verarbeitung
Lagerungsbedingungen
An einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort lagern, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zelllyseenzyme
Flüssig
Enzym für Zelllyse
100 kU
In einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Bereich lagern, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.
Pierce™
Nuklease
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2849399 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number88702
Chargennummer2866860 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number88702
Chargennummer2819419 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number88702
Chargennummer2809379 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number88702
Chargennummer2806219 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number88702
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Universal-Nuklease für die Zelllyse > 100 kU