Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Universal-Nuklease für die Zelllyse
Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, die einen vollständigen Verdau von Nukleinsäuren erfordern; in Verbindung mit Zelllysepuffern verwendbar.
93.75 € - 702.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Zelllyseenzyme |
---|---|
Inhalt und Lagerung | In einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Bereich lagern, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist. |
Form | Flüssig |
Produktlinie | Pierce™ |
Reagenztyp | Enzym für Zelllyse |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12146490
|
Thermo Scientific™
88700 |
5 kU |
93.75 €
5 K-Einheiten |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
12391963
|
Thermo Scientific™
88702 |
100 kU |
702.00 €
100 K-Einheiten |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
12156490
|
Thermo Scientific™
88701 |
25 kU |
328.00 €
25 K-Einheiten |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Universal Nuclease for Cell Lysis ist hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, bei denen eine vollständige Verdauung von Nukleinsäuren erforderlich ist. Sie kann zudem in Verbindung mit Zelllysepuffern verwendet werden.
Pierce Universal Nuclease for Cell Lysis ist eine gentechnisch hergestellte Endonuklease aus Serratia marcescens. Das Enzym wird in E. coli synthetisiert und aufgereinigt und besteht aus zwei identischen 30-kDa-Untereinheiten mit zwei kritischen Disulfidbindungen. Diese nicht zu unterscheidende Endonuklease degradiert einsträngige, doppelsträngige, lineare und zirkuläre DNA und RNA und ist über einen breiten Temperatur- und pH-Bereich wirksam. Dieses Enzym hat eine sehr hohe spezifische Aktivität (100-fach größer als DNase I) und hat im Vergleich zu anderen Nukleasen eine erhöhte thermische Stabilität. Pierce Universal-Nuklease ist ein ≥ 99 % reines Enzym, enthält keine messbare Proteaseaktivität und wird in einer Konzentration von 250 U/μl geliefert. Die Pierce Universal Nuclease for Cell Lysis ist genauso leistungsfähig wie die Benzonase™ Nuklease von EMD Merck™.
Besondere Merkmale:
- Breites Spektrum – Degradiert alle Formen von DNA und RNA
- Höchste Qualität – Nuklease höchster Qualität ist gemäß Tests mit SDS-PAGE mindestens 99 % rein
- Robuste Aktivität – 100-fach höhere spezifische Aktivität als DNase I
- Vielseitig – Kann mit einer Vielzahl von Zelllysereagenzien verwendet werden
Empfohlen für:
Zur Verwendung mit B-PER, Y-PER oder anderen kommerziellen oder selbst angesetzten Zelllysereagenzien und/oder zum mechanischen Aufschluss, um die Viskosität in Proteinextrakten zu verringern; zum Entfernen von DNA und RNA aus rekombinanten Proteinpräparaten vor der nachfolgenden Verarbeitung
Lagerungsbedingungen
In einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Bereich lagern, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist
Spezifikation
Zelllyseenzyme | |
Flüssig | |
Enzym für Zelllyse |
In einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Bereich lagern, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist. | |
Pierce™ | |
Nuklease |