Learn More
Hirschmann™ Messzylinder, Klasse B, mit Tülle
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Die Hirschmann Instruments™ Messzylinder der Klasse B mit brauner Graduierung sind aus langlebigen DURAN™ Glasrohren gefertigt.
Marke: Hirschmann™ 2200197
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Ausguss, kurze Leitung
- Braun gefärbte Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Hexagonal | |
Rund | |
B | |
± 37,5 ml | |
Glas | |
50 ml |
Braun | |
DIN EN ISO 4788 | |
650 mm | |
Graduierte Messzylinder | |
5000 ml | |
37,5 |
Sugerencias de productos
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 7
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Hirschmann™ Messzylinder, Klasse B, mit Tülle > Kapazität: 5000 ml; Höhe: 650 mm; braune Graduierungen; sechseckige Glasbuchse
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido