Learn More
Thermo Scientific™ Ameisensäure, LC-MS-Gütegrad
Ein hochreines Lösungsmittel, geliefert in Glasampullen als komfortable, kontaminationsfreie Alternative zur Vorbereitung von Elutionslösungsmitteln für die HPLC-Trennung von Protein und Peptiden.
Marke:  Thermo Scientific™ 28905
109.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10628654
  • 138.00 € / 10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Ameisensäure ist ein hochreines Lösungsmittel, geliefert in Glasampullen als komfortable, kontaminationsfreie Alternative zur Vorbereitung von Elutionslösungsmitteln für die HPLC-Trennung von Protein und Peptiden.
Methansäure ist eine Komponente, die in mobilen Phasen der reversen Phase vorkommt, um Protonen für die LC/MS-Analyse bereitzustellen. Das Vorhandensein einer niedrigen Konzentration von Methansäure in der mobilen Phase verbessert ferner die Peakformen der Trennungsergebnisse. Im Gegensatz zur Trifluoressigsäure (TFA) ist Methansäure kein Ionenpaarreagenz und unterdrückt auch nicht die MS-Ionisierung von Polypeptiden, wenn sie als Komponente der mobilen Phase verwendet wird.
Leistungsmerkmale:
  • Vorgeritztes, mit Stickstoff gespültes, Braunglas zum Schutz der Methansäure vor Licht und Feuchtigkeit
  • 99 % Reinheit für konsistente LC-Baselines und zur Verhinderung von Störungen in LC- und Massenspektrometrieanwendungen.
  • Das bequeme Format vereinfacht die Vorbereitung von mobilen Gradientphasen und isokratischen mobilen Phasen, die 0,1 % (v/v) Methansäure in Wasser oder Acetonitril enthalten.
  • Der Inhalt eines einzigen Röhrchens ergibt in einem endgültigen Volumen von 1 l Lösungsmittel eine mobile Phase der gängigsten Methansäurekonzentration.
Bestellhinweis:
  • Ein X in der Bestelltabelle zeigt an, dass Zuschläge für den Versand von Gefahrstoffen anfallen.
Lagerungsbedingungen:
  • Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ameisensäure
Flüssig
10 × 1 ml
HPLC, Massenspektronometrie
Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern.
Lösungsmittel (rein)
Pierce™
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZK394051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/12/2024 Catalog Number28905
ChargennummerZI388835 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/10/2024 Catalog Number28905
ChargennummerZH388834 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/08/2024 Catalog Number28905
ChargennummerZE387033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/05/2024 Catalog Number28905
ChargennummerZD386573 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2024 Catalog Number28905
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Ameisensäure, LC-MS-Gütegrad > 10 x 1 ml