Learn More
Thermo Scientific™ Ameisensäure, LC-MS-Gütegrad
Artikelnummer. p-6014003 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
50 ml
10 × 1 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. 10628654
Marke: Thermo Scientific™ 28905
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ein hochreines Lösungsmittel, geliefert in Glasampullen als komfortable, kontaminationsfreie Alternative zur Vorbereitung von Elutionslösungsmitteln für die HPLC-Trennung von Protein und Peptiden.
Thermo Scientific™ Pierce Ameisensäure ist ein hochreines Lösungsmittel, geliefert in Glasampullen als komfortable, kontaminationsfreie Alternative zur Vorbereitung von Elutionslösungsmitteln für die HPLC-Trennung von Protein und Peptiden.
Methansäure ist eine Komponente, die in mobilen Phasen der reversen Phase vorkommt, um Protonen für die LC/MS-Analyse bereitzustellen. Das Vorhandensein einer niedrigen Konzentration von Methansäure in der mobilen Phase verbessert ferner die Peakformen der Trennungsergebnisse. Im Gegensatz zur Trifluoressigsäure (TFA) ist Methansäure kein Ionenpaarreagenz und unterdrückt auch nicht die MS-Ionisierung von Polypeptiden, wenn sie als Komponente der mobilen Phase verwendet wird.
Leistungsmerkmale:
  • Vorgeritztes, mit Stickstoff gespültes, Braunglas zum Schutz der Methansäure vor Licht und Feuchtigkeit
  • 99 % Reinheit für konsistente LC-Baselines und zur Verhinderung von Störungen in LC- und Massenspektrometrieanwendungen.
  • Das bequeme Format vereinfacht die Vorbereitung von mobilen Gradientphasen und isokratischen mobilen Phasen, die 0,1 % (v/v) Methansäure in Wasser oder Acetonitril enthalten.
  • Der Inhalt eines einzigen Röhrchens ergibt in einem endgültigen Volumen von 1 l Lösungsmittel eine mobile Phase der gängigsten Methansäurekonzentration.
Bestellhinweis:
  • Ein X in der Bestelltabelle zeigt an, dass Zuschläge für den Versand von Gefahrstoffen anfallen.
Lagerungsbedingungen:
  • Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menütext Ameisensäure
Inhalt und Lagerung Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern.
Form Flüssig
Reagenztyp Lösungsmittel (rein)
Menge 10 × 1 ml
Produktlinie Pierce™
Zur Verwendung mit HPLC, Massenspektronometrie
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formic Acid, 99+%, 10 x 1 mL Ampules
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Formic acid