Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Alkaline Phosphatase, Biotinylated
Gereinigtes Biotin und biotinyliertes BSA, HRP, AP oder FITC zur Verwendung als Kontrollen oder zur Signalamplifikation bei der IHC über den Avidin-Biotin-Komplex (ABC).
Marke:  Thermo Scientific™ 29339
Artikelnummer. 10148103
  • 343.00 € / 1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce biotinylierte Proteine umfassen Biotin-markierte Meerrettich-Peroxidase (B-HRP), alkalische Phosphatase (B-AP) und Fluorescein (B-FITC) zur Kontrolle oder Signalverstärkung bei der IHC über Avidin-Biotin-Komplexverfahren (ABC).
Biotinylierte HRP und biotinylierte AP werden am häufigsten in der Immunhistochemie (IHC) verwendet, um das Signal biotinylierter primärer Antikörper mit der ABC-Färbemethode zu verstärken. Biotinyliertes Fluorescein (FITC) kann nicht verwendet werden, um das Signal in demselben Maße wie biotinylierte Enzyme zu polymerisieren und zu verstärken, da jedes Fluormolekül nur mit einem Biotinmolekül markiert ist. Die fluoreszierende Variante der traditionellen ABC-Färbung ist jedoch mit diesem bestimmten Molekül möglich.
Leistungsmerkmale:
  • Biotinylierte Enzyme – Biotin-markierte Meerrettichperoxidase (B-HRP), alkalische Phosphatase (B-AP) und Beta-Galactosidase (B-bGal) zur Verwendung bei der Avidin-Biotin-Komplex- (ABC-) Färbung
  • Biotinylierte FITC – Amplifikation des Fluorescein-Signals von biotinylierten primären Antikörpern mithilfe von Avidin oder Streptavidin und biotinyliertem Fluorescein (B-FITC)
  • Biotinylierte Kontrollen – verwenden Sie biotinyliertes Rinderserumalbumin (B-BSA) oder eines dieser Moleküle als Positivkontrollen bei Biotin-Quantifizierungsverfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei oder unter –20 °C lagern.
Pierce Alkalische Phosphatase, biotinyliert
1 mg
Pierce™
Biotin & Analoga
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZG391862 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog Number29339
ChargennummerYL380903 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number29339
ChargennummerYE372944 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/06/2023 Catalog Number29339
ChargennummerXH361235 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2022 Catalog Number29339
ChargennummerWJ333875 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/06/2022 Catalog Number29339
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Alkaline Phosphatase, Biotinylated > Alkalische Phosphatase, biotinyliert, 1 mg