Learn More
BRAND™ Silberbrand™ Automatische Büretten nach Dr. Schilling
Die Grobtitration erfolgt durch Lösen der Mikrometerschraube und Drücken des Knopfes. Die BRAND™ SILBERBRAND™ automatische Schilling-Bürette umfasst einen PVC-Füllschlauch, Silikon-Ablassschlauch und eine LDPE-Reservoirflasche.
Marke: BRAND™ 23753
90.64 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Konstruktion aus AR-GLAS™
- Fehlergrenzen nach Klasse B, DIN EN ISO 385
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
- Schellbachstreifen
- Automatische Nullstellung
- Quetschflasche ermöglicht schnelles Befüllen.
- Die Mikrometerschraube ermöglicht eine Feintitration.
Materialien:
- Füllschlauch: PVC
- Ablasschlauch: Silikon,
- Reservoirflasche: PE-LD
- Basis: PE-HD,
- Anschlussstück, grau: Polyamid,
- Mikrometerschraube: Messing/PP.
Spezifikation
10 ml | |
0.05 ml | |
Reservoirflasche, Schellbachstreifen | |
Automatische Bürette | |
DIN EN ISO 385 |
PVC-Füllschlauch | |
530 mm | |
±0,05 ml | |
Klasse B |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen