missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Allzweck-Kunststofftrichter

Für den allgemeinen Gebrauch entwickelt. Buerkle™ Kunststofftrichter verfügen über eine Aufhängungsöse für die sichere Befüllung.

Marke:  Buerkle™ 9602-0100

2.68 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10690733

  • 6.40 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Geeignet für Lebensmittel
  • Lieferbar in Polyethylen oder Polypropylen
  • Große Auswahl an Größen  
Spezifikation

Spezifikation

100 mm
Polypropylen
Aufhängungsöse
10 mm
Für Lebensmittel
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Buerkle™ Allzweck-Kunststofftrichter > Durchmesser des äußeren Schafts:10mm; oberer Durchmesser:100mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt