Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Biotin
Gereinigtes Biotin und biotinyliertes BSA, HRP, AP oder FITC zur Verwendung als Kontrollen oder zur Signalamplifikation bei der IHC über den Avidin-Biotin-Komplex (ABC).
Brand: Thermo Scientific™ 29129
83.13 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21979" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : CAS : 58-85-5 Netto-Gewicht : 1.81440kg
Description
Thermo Scientific™ Pierce biotinylierte Proteine umfassen Biotin-markierte Meerrettich-Peroxidase (B-HRP), alkalische Phosphatase (B-AP) und Fluorescein (B-FITC) zur Kontrolle oder Signalverstärkung bei der IHC über Avidin-Biotin-Komplexverfahren (ABC).
Biotinylierte HRP und biotinylierte AP werden am häufigsten in der Immunhistochemie (IHC) verwendet, um das Signal biotinylierter primärer Antikörper mit der ABC-Färbemethode zu verstärken. Biotinyliertes Fluorescein (FITC) kann nicht verwendet werden, um das Signal in demselben Maße wie biotinylierte Enzyme zu polymerisieren und zu verstärken, da jedes Fluormolekül nur mit einem Biotinmolekül markiert ist. Die fluoreszierende Variante der traditionellen ABC-Färbung ist jedoch mit diesem bestimmten Molekül möglich.Leistungsmerkmale:
Biotinylierte Enzyme – Biotin-markierte Meerrettichperoxidase (B-HRP), alkalische Phosphatase (B-AP) und Beta-Galactosidase (B-bGal) zur Verwendung bei der Avidin-Biotin-Komplex- (ABC-) Färbung
Biotinylierte FITC – Amplifikation des Fluorescein-Signals von biotinylierten primären Antikörpern mithilfe von Avidin oder Streptavidin und biotinyliertem Fluorescein (B-FITC)
Biotinylierte Kontrollen – verwenden Sie biotinyliertes Rinderserumalbumin (B-BSA) oder eines dieser Moleküle als Positivkontrollen bei Biotin-Quantifizierungsverfahren
Specifications
Biotin | |
1 g | |
Carbonsäure | |
Pulver | |
Biotin (nicht konjugiert) |
Pierce Biotin | |
In einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Bereich geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist. | |
DMSO (Dimethylsulfoxid), Wasser, DMF (Dimethylformamid) | |
Pierce™ | |
Biotin und Analogon |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.